Merck
103004
Sigma-Aldrich
2-Hexanone
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Butyl methyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
1737676
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
10 mmHg ( 39 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Hexanone can also be synthesized via Wacker oxidation of 1-hexene. It can be used as a solvent in paints, oils and waxes.
Zastosowanie
Inhalation is suspected of causing peripheral neuropathy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Wacker oxidation of 1-hexene in 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]), supercritical (SC) CO2, and SC CO2/[bmim][PF6] mixed solvent"
Hou Z, et al.
New. J. Chem., 26(09), 1246-1248 (2002)
Dikshith.S.S.T
Handbook of Chemicals and Safety (2016)
Peripheral neuropathy associated with inhalation of methyl-n-butyl ketone.
S Duckett et al.
Experientia, 30(11), 1283-1284 (1974-11-15)
Y Lolin
Human toxicology, 8(4), 293-300 (1989-07-01)
1. The main neurological disorders associated with chronic VSA are peripheral neuropathy, cerebellar disease, chronic encephalopathy and dementia. Apart from peripheral neuropathy, the clinical features are non-specific, evidence for solvent-related toxicity is in most cases circumstantial and there is no
J W Griffin
Neurobehavioral toxicology and teratology, 3(4), 437-444 (1981-01-01)
The neurotoxicity of hexacarbon solvents has become apparent only recently, but an extensive literature has already developed as a result of the clinical and epidemiological implications of the human disease, and the advantages of small animal models of hexacarbon neurotoxicity