Merck
W401755
Sigma-Aldrich
Bacon dithiazine
solution in EtOH
Synonim(y):
2,4,6-Tris(2-methylpropyl)-1,3,5-dithiazinane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H31NS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.54
Numer FEMA:
4017
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
15.113
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
bacon; meaty; smoky
ciąg SMILES
S1C(SC(NC1CC(C)C)CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C15H31NS2/c1-10(2)7-13-16-14(8-11(3)4)18-15(17-13)9-12(5)6/h10-16H,7-9H2,1-6H3
Klucz InChI
RQGPQWUKHADVPF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W401755-100G-K
W401755-1KG-K
W401755-SAMPLE-K