Merck
W218901
Sigma-Aldrich
Isobutyl isobutyrate
≥97%
Synonim(y):
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2189
Beilstein:
1701355
Numer WE:
Nr Rady Europy:
292
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.417
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
1 mmHg ( 39.9 °C)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
810 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; fruity
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W218901-1KG
W218901-9KG
W218901-9KG-K
W218901-SAMPLE-K4061837519284
W218901-1KG-K4061837519260
W218901-4KG
W218901-4KG-K4061837519277
W218901-SAMPLE