Kluczowe dokumenty
537632
Isobutyl isobutyrate
≥98%
Synonim(y):
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 39.9 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
810 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- W katalizowanej cynkiem reakcji hydroborowania z pinakolboranem (HBpin) jako środek redukujący.
- Jako rozpuszczalnik o niskiej polarności w przygotowaniu wysokiej jakości folii siarczkowych.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?