Merck
W350702
Sigma-Aldrich
Isoamyl isobutyrate
≥98%, FG
Synonim(y):
3-methylbutyl 2-methylpropanoate, Isopentyl isobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2O2CCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer FEMA:
3507
Numer WE:
Nr Rady Europy:
294
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.419
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; waxy; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-7(2)5-6-11-9(10)8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Isoamyl isobutyrate has been reported to be one of the hop aroma constituents in beer.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hop flavor constituents in beer by headspace analysis.
Murakami A, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 45(1) (1987)