Kluczowe dokumenty
296333
p-Xylene
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
9 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
984 °F
granice wybuchowości
7 %
zanieczyszczenia
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.2 g/L
gęstość
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?