Merck
W316202
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
≥98%, FG
Synonim(y):
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.20
Numer FEMA:
3162
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2250
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.033
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
burnt; coffee; roasted; sulfurous
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
burnt; coffee; roasted; sulfurous
ciąg SMILES
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Furfuryl thioacetate is a sulfur-containing flavor compound mainly found in coffee.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New developments in coffee aroma research.
Flament Y.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 15(1), 15-23 (1967)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)
Produkty
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.