Merck
W314609
Sigma-Aldrich
2,2′-(Dithiodimethylene)difuran
≥95%, FG
Synonim(y):
Furfuryl disulfide, Coffee difuran, Difurfuryl disulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
Numer FEMA:
3146
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11480
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.050
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
ciąg SMILES
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Klucz InChI
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Difurfuryl disulfide is a sulfur-containing volatile compound mainly found in roasted coffee. It is also the main degradation product of furfuryl mercaptan under Fenton-type reaction conditions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)
Imre Blank et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2356-2364 (2002-04-04)
The stability of the coffee flavor compound furfuryl mercaptan has been investigated in aqueous solutions under Fenton-type reaction conditions. The impact of hydrogen peroxide, iron, ascorbic acid, and ethylenediaminetetraacetic acid was studied in various combinations of reagents and temperature. Furfuryl
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W314609-100G-K4061837819872
W314609-250G-K4061837819896
W314609-SAMPLE
W314609-100G
W314609-1KG
W314609-1KG-K4061837527647
W314609-250G
W314609-SAMPLE-K4061837819902