Merck
W336203
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl disulfide
≥95%, FG
Synonim(y):
Furfuryl methyl disulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.26
Numer FEMA:
3362
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11513
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.064
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
tw
60-61 °C/0.8 mmHg (lit.)
60-61 °C/0.8 mmHg
gęstość
1.175 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
ciąg SMILES
CSSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS2/c1-8-9-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
CLSLQQCDHOZMDT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 0.2-1.0 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Coffee, malt, pork liver, wheat bread, asparagus, potato, roasted turkey, grilled beef, malt, cocoa, cooked rice, mushrooms, clams.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 70-70 (2002)