Merck
W326607
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
≥98%, FG
Synonim(y):
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.15
Numer FEMA:
3266
Beilstein:
105201
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2337
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
15.012
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
garlic; meaty; alliaceous; vegetable
ciąg SMILES
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Klucz InChI
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W326607-1KG
W326607-250G-K4061837820229
W326607-25G-K4061837820236
W326607-SAMPLE-K4061837820243
W326607-100G
W326607-100G-K
W326607-1KG-K4061837820212
W326607-250G
W326607-25G
W326607-SAMPLE