Kluczowe dokumenty
W278203
Nonanal
≥95%, FCC
Synonim(y):
Aldehyde C9, Nonyl aldehyde, Pelargonaldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥95%
może zawierać
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; fresh; green; citrus; waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Characteristics of Purified Horse Oil by Supercritical Fluid Extraction with Different Deodorants Agents.: Investigates the efficacy of Nonanal as a deodorizing agent in the purification of horse oil, exploring its potential to improve the sensory qualities of cosmetic products derived from animal fats (Anneke et al., 2024).
- Characterization of the aroma-active compounds in Xiaokeng green tea by three pretreatment methods combined with gas chromatography-olfactometry (GC-O).: Utilizes Nonanal to identify and characterize the aroma-active compounds in green tea, enhancing understanding of tea flavor chemistry and consumer preferences (Gan et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Octan cytronellylu; Octan Nerylu; Octan 3,7-dimetylo-2,6-oktadienylu; 1-Tetradecen; Tetradekan; ?-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278203-1KG | |
W278203-20KG-K | 4061837835148 |
W278203-800G | |
W278203-SAMPLE | |
W278203-SAMPLE-K | 4061837516634 |
W278203-20KG | |
W278203-4KG | |
W278203-1KG-K | 4061837835131 |
W278203-4KG-K | 4061837835155 |
W278203-8KG | |
W278203-8KG-K |