Kluczowe dokumenty
W313505
trans,trans-2,4-Decadienal
≥90%, FG
Synonim(y):
(E,E)-2,4-Decadienal
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
bp
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; meaty; citrus
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Klucz InChI
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Multispectral and Molecular Dynamics Study on the Impact of trans,trans-2,4-Decadienal and 4-hydroxy-2-nonenal on Myoglobin Redox Stability.: The study examines the effects of lipid oxidation products on protein stability, with significant implications for understanding oxidative stress and its impact on muscle foods (Qi et al., 2024).
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W313505-1KG-K | 4061834405399 |
W313505-100G-K | 4061835566594 |
W313505-5KG | |
W313505-100G | |
W313505-1KG | |
W313505-5KG-K | 4061834397274 |
W313505-SAMPLE | |
W313505-SAMPLE-K | 4061837527593 |