Merck
W342203
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Undecadienal
≥95%, FG
Synonim(y):
(2E,4E)-undeca-2,4-dienal, (E,E)-2,4-undecadienal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CHCH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.26
Numer FEMA:
3422
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10385
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.196
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
butter; spicy
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h7-11H,2-6H2,1H3/b8-7+,10-9+
Klucz InChI
UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W342203-1KG
W342203-25G-K4061837835643
W342203-SAMPLE-K4061837835650
W342203-100G
W342203-100G-K4061837835629
W342203-1KG-K4061837835636
W342203-25G
W342203-SAMPLE