Kluczowe dokumenty
W278513
2-Nonanone
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
Heptyl methyl ketone
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
cheese; coconut; green; fruity; waxy; herbaceous
ciąg SMILES
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278513-1KG-K | 4061838192165 |
W278513-25G | |
W278513-25G-K | |
W278513-4KG | |
W278513-SAMPLE | |
W278513-100G | |
W278513-100G-K | 4061838192158 |
W278513-1KG | |
W278513-4KG-K | |
W278513-SAMPLE-K | 4061838181084 |