Merck
W321206
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Nonadienal
≥89%, FG
Synonim(y):
(E,E)-2,4-nonadienal, trans,trans-2,4-nonadiene aldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer FEMA:
3212
Numer WE:
Nr Rady Europy:
732
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.194
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fatty; green; melon; floral
klasa czystości:
FG
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥89%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5207 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; melon; floral
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
Klucz InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 2 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Avocado, Brazil nut, caviar, cooked beef, chicken and pork, cooked lamb/mutton, fish, milk and roasted peanut.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining