Kluczowe dokumenty
27002-U
Supelco
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Synonim(y):
PK100 7ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Właściwości
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
17 mm × 60 mm
pojemność
7 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)