Kluczowe dokumenty
27470-U
Supelco
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Synonim(y):
PK100 7ML AMBER S/T VIAL, SOLID CAP W/ALUMINUM LINER
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic solid cap
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
17 mm × 60 mm
pojemność
7 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)