27054
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black polypropylene hole cap
rozmiar
15-425
Właściwości
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
śr. × wys.
18 mm × 11.2 mm
otwór śr.
9 mm
dopasowywanie
thread for 15-425
kompatybilność
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
produkt powiązany
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta