Key Documents
27156
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 13 mm × 0.050 in., for use with 7 mL vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32119211
Materiały
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
13 mm
śr. × grubość
13 mm × 0.050 in.
kompatybilność
for use with 7 mL vials
for use with screw cap, 15-425
Opis ogólny
The red rubber is "polybutyl isoprene."
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)