Merck
23323-U
Supelco
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Synonim(y):
SPB-624 30m 0.32mm 1.8um
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
44
df
1.80 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
Zastosowanie
environmental
food and beverages
pharmaceutical
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
Application: This column is specially tested for separation, efficiency, and low bleed. It is designed for purge-and-trap analyses of volatile halogenated, non-halogenated, and aromatic contaminants from environmental samples.
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Proprietary
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2833-624 została wykorzystana w analizie GC przeprowadzonej w celu monitorowania powietrza pod kątem emisji trichloroetenu, tetrachloroetenu i trichlorometanu (chloroformu).
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Measurement and deduction of emissions of trichloroethene, tetrachloroethene, and trichloromethane (chloroform) in the northeastern United States and southeastern Canada.
Kleiman, G., and R. G. Prinn.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 105.23, 28875-28893 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
23323-U4061838783912