Kluczowe dokumenty
27222-U
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
removable center 13 mm
, diam. × opening 13 mm × 6.4 mm, for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
silver aluminum
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × otwór
13 mm × 6.4 mm
dopasowywanie
thread for 13
kompatybilność
for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)