Kluczowe dokumenty
27224
Supelco
Stoppers
septum diam. 13 mm, butyl rubber, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
butyl rubber
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
13 mm
septa śr.
13 mm
kompatybilność
for use with 2mL-2.5mL standard opening crimp top vials
for use with 7 mL screw top vials
Opis ogólny
Butyl rubber stoppers are generally used to seal samples in vials. Amongst butyl, ethylene propylene diene monomer, silicone and PTFE faced butyl stoppers, butyl rubber is considered most effective.
Zastosowanie
It may be used in a comparative study performed to understand the gas tightness between crimp cap vial with a red natural rubber stopper, grey butyl rubber stopper and a screw-cap vial with a grey chlorobutyl rubber stopper.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of septum-capped vials for storage of gas samples during air transport.
Glatzel, Stephan; and Reinhard Well.
Environmental Monitoring and Assessment, 136.1-3, 307-311 (2008)