Kluczowe dokumenty
27200
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
pressure release
, diam. × opening 20 mm × 8 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
silver aluminum
opakowanie
pkg of × 100 ea
śr. zewn.
20 mm
śr. × otwór
20 mm × 8 mm
kompatybilność
for use with 20mm crimp seal vial
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrication of polymer microneedles using a two-photon polymerization and micromolding process.
Gittard, Shaun D., et al.
Journal of Diabetes Science and Technology, 3.2, 304-311 (2009)
Microbial degradation of selected odorous substances.
Rappert, S., and R. Muller.
Waste Management (New York, N.Y.), 25.9, 940-954 (2005)