Kluczowe dokumenty
27154
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
black phenolic hole cap
Właściwości
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
149 °C temp. limit
śr. × wys.
18 mm × 9.7 mm
otwór śr.
9 mm
dopasowywanie
thread for 15-425
kompatybilność
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Opis ogólny
Zakrętki (czarna fenolowa zakrętka z otworem, do użytku z fiolką 7 ml z gwintem 15-425) są dostępne jako zakrętki z otworem do użytku z septą uszczelniającą. Nasadki są wykonane z żywicy fenolowej. Fenolowe zakrętki z otworem mogą wytrzymać maksymalną temperaturę 149°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)