Kluczowe dokumenty
27187
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
black phenolic hole cap
rozmiar
24-400
Właściwości
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
149 °C temp. limit
śr. × wys.
26 mm × 12 mm
otwór śr.
14 mm
dopasowywanie
thread for 24-400
kompatybilność
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Opis ogólny
Zakrętki (czarna fenolowa zakrętka z otworem, do użytku z fiolką 20 lub 40 ml z gwintem 24-400) są dostępne jako zakrętki z otworem do użytku z septą uszczelniającą. Nasadki są wykonane z żywicy fenolowej. Fenolowe zakrętki z otworem mogą wytrzymać maksymalną temperaturę 149°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)