Kluczowe dokumenty
SU860007
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
Synonim(y):
Uszczelki PTFE/silikonowe w kolorze jasnobrązowym
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
tan PTFE/silicone
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
22 mm
śr. × grubość
22 mm × 3.2 mm
kompatybilność
for use with 20, 40, 60mL vial
for use with screw cap, 24-400
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SU8600074061832324555