Kluczowe dokumenty
27361
Supelco
Septa, white PTFE/silicone
septum diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 0.005 in., pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
white PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
20 mm
septa śr. × grubość × grubość PTFE
20 mm × 0.125 in. × 0.005 in.
kompatybilność
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm cap
Opis ogólny
Septa są używane do uszczelniania. Septa, biały PTFE/silikon jest przeznaczony do użytku z większością rozpuszczalników organicznych (do momentu przebicia). Nie zaleca się stosowania z chlorosilanami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)