Kluczowe dokumenty
29638-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle
rozmiar igły
22 ga
Właściwości
point style 2
syringe type F (fixed needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008102
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.72 mm
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
Gazoszczelna strzykawka SGE jest wykonana ze szkła borokrzemianowego i końcówek tłoka z PTFE. Posiada stałą igłę ze ściętą końcówką, zaprojektowaną w celu optymalnej penetracji przegrody i zapobiegania jej uszkodzeniu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)