Kluczowe dokumenty
26256
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
10F-GT, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 10UL FN GASTIGHT®, PT#2, 26GA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26 ga
Właściwości
needle type LTN (fixed)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002200
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.47 mm
pojemność
10 μL
Opis ogólny
  • Gazoszczelna strzykawka SGE ze stałą igłą, model: 10F-GT.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożków KEL-F Luer.
  • Strzykawki można sterylizować w autoklawie, ale należy wyjąć tłok.
  • Charakteryzują się pasowaniem interferencyjnym między końcówką tłoka a cylindrem, co poprawia właściwości gazoszczelne strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
  • Nadaje się do ręcznych dozowników/rozcieńczalników.
  • Wysoka dokładność dozowanej objętości.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)