Kluczowe dokumenty
20974
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1701NCH, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26s ga
opis
Gastight®
Właściwości
needle type N (cemented) with Chaney adapter
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80004
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową podczas analizy GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany.
Zastosowanie
Został on użyty do pobierania próbek płynu z płuc świnek morskich w celu analizy niebieskiego dekstranu w odwirowanym supernatancie za pomocą spektrofotometrii.
Inne uwagi
Cemented Needle, with Chaney Adapter
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effects of glucagon on in vitro liquid production by lungs from fetal guinea pigs.
Choo, N., A. L. Liu, and A. M. Perks
Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition, 83.1, F28-F34 (2000)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)