Key Documents
26258-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
50F-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 50UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
25 ga
Właściwości
needle type LTN (fixed)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 004200
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.50 mm
pojemność
50 μL
Opis ogólny
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 50F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)