Kluczowe dokumenty
26260-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
250F-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 250UL FN GASTIGHT®, PT#2 25GA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
25 ga
Właściwości
needle type LTN (fixed)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 006200
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.50 mm
pojemność
250 μL
Opis ogólny
  • Gazoszczelna strzykawka SGE ze stałą igłą (objętość 250 μL, rozmiar igły 25 ga (końcówka skośna), długość igły × średnica zewnętrzna 50 mm × 0,50 mm), model: 250F-GT.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożki Luer KEL-F.
  • Strzykawki autoklawowalne, ale tłok musi zostać usunięty.
  • Zawiera pasowanie interferencyjne między końcówką tłoka a cylindrem, które poprawia właściwości uszczelniające strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)