Kluczowe dokumenty
24447
SGE Needles for RN syringes
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
REPL.NEEDLE N25/500-5, PK5
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
25 ga
opis
N25/500-5
replacement needles
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 038110
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.50 mm
pojemność
25-500 μL
kompatybilność
for use with SGE 25R
Opis ogólny
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)