Key Documents
509388
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
1MR-GT, volume 1000 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 1ML, GAS TIGHT
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
23 ga
Właściwości
removable needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008100
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.63 mm
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
Gas-tight syringes with Luer-lock push-button dispenser valves (SGE) are basically fitted to Luer-lock needles, and are easily removable.
Zastosowanie
SGE gas-tight syringe may be used for introduction of samples to the gas sampling and injection system (GASIS) inlet for the analyses of compound-specific δD and δ13C gas mixtures using gas chromatography-oxidation/reduction-isotope ratio mass spectrometry.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of