Kluczowe dokumenty
26265
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
250R-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 250UL RN GASTIGHT®, PT#2 25GA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle
rozmiar igły
25 ga
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 006250
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.50 mm
pojemność
250 μL
Opis ogólny
  • Gazoszczelna strzykawka SGE ze zdejmowaną igłą, model: 250R-GT.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożków KEL-F Luer.
  • Strzykawki autoklawowalne, ale tłok powinien być zdejmowany.
  • Charakteryzują się pasowaniem interferencyjnym między końcówką tłoka a cylindrem, co poprawia właściwości gazoszczelne strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
  • Nadaje się do ręcznych dozowników/rozcieńczalników.
  • Wysoka dokładność dozowanej objętości.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)