Kluczowe dokumenty
509558
Syringes with Removable Needle Valve
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
23 ga
opis
needle valve in hub
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 006279
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.63 mm
pojemność
0.25 mL (250 μL)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)