Kluczowe dokumenty
509531
Syringes with Removable Needle Valve
volume 100 μL, 100R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
23 ga
opis
needle valve in hub
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 005279
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.63 mm
pojemność
100 μL
Opis ogólny
  • Strzykawki SGE z wymiennym zaworem igłowym, model: 100R-V-GT.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożki Luer KEL-F.
  • Strzykawki autoklawowalne, ale tłok powinien być zdejmowany.
  • Charakteryzują się dopasowaniem interferencyjnym między końcówką tłoka a cylindrem, co poprawia właściwości uszczelniające strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
  • Nadaje się do ręcznych dozowników/rozcieńczalników.
  • Wysoka dokładność dozowanej objętości.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)