Kluczowe dokumenty
26263
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
50R-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 50UL RN Gas Tight, PT#2 25GA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
25 ga
Właściwości
removable needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 004250
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.50 mm
pojemność
50 μL
Opis ogólny
  • Gazoszczelna strzykawka SGE ze zdejmowaną igłą, model: 50R-GT.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożków KEL-F Luer.
  • Strzykawki autoklawowalne, ale tłok powinien być zdejmowany.
  • Charakteryzują się pasowaniem interferencyjnym między końcówką tłoka a cylindrem, co poprawia właściwości gazoszczelne strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
  • Nadaje się do ręcznych dozowników/rozcieńczalników.
  • Wysoka dokładność dozowanej objętości.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)