Kluczowe dokumenty
26262
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
25R-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 25UL RN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
25 ga
Właściwości
removable needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 003250
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.50 mm
pojemność
25 μL
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)