Kluczowe dokumenty
23703-U
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
Synonim(y):
Przezroczyste szklane zakręcane fiolki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
agency
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 144 ea
śr. zewn. × wys.
27.5 mm × 140 mm
pojemność
60 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Zastosowanie
PFAS testing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)