27181
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, PTFE liner
Synonim(y):
PK100 40ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Polecane produkty
Materiały
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Właściwości
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
29 mm × 82 mm
pojemność
40 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Powiązane kategorie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)