27161
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Synonim(y):
PK100 15ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Polecane produkty
Materiały
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Właściwości
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
21 mm × 70 mm
pojemność
15 mL
dopasowywanie
thread for 18-400
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)