Kluczowe dokumenty
23201
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Synonim(y):
VIAL RACK,21MM-23MM VIALS 5/CS
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
red polypropylene rack
opis
vial size: 15-22 mL
Właściwości
positions 36 vials per rack
opakowanie
pkg of 5 ea
statyw dł. × szer. × wys.
320 mm × 90 mm × 30 mm
otwór dołka
23.1 mm
kompatybilność
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
Opis ogólny
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.