Kluczowe dokumenty
27073-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 22 mL, amber glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Bursztynowe szklane fiolki do przechowywania
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
23 mm × 85 mm × 18 mm
pojemność
22 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)