Kluczowe dokumenty
27155
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
white tan PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
śr. zewn.
13 mm
śr. × grubość
13 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Zastosowanie
Septa, opalony PTFE/silikon może być stosowany w mikroekstrakcji fazy stałej w przestrzeni nadpowierzchniowej (SPME) (liofilizowany ekstrakt wodny).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3 , 674-685 (2009)