27095-U
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
white tan PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
8 mm
śr. × grubość
8 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 2 mL vial, standard opening
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Septa do fiolek są dostępne z różnych materiałów. Septa, opalony PTFE/silikon (średnica × grubość 8 mm × 0,060 cala) mają rozmiar pasujący do zakręcanych fiolek o pojemności 2 ml. Nadają się do stosowania z większością substancji organicznych (do momentu przebicia) i nie są zalecane do stosowania z chlorosilanami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)