Kluczowe dokumenty
29039-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Czerwone uszczelki gumowe/silikonowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
9 mm
śr. × grubość
9 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
kompatybilność
for use with 2mL vial with 9mm thread
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)