27277
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
red PTFE/white silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
10 mm
śr. × grubość
10 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)