Kluczowe dokumenty
27413
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
yellow polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
yellow polypropylene hole cap
Właściwości
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 10-425
kompatybilność
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
Opis ogólny
These hole caps do not come with septa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)