Kluczowe dokumenty
27279
Supelco
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 10 mm × 0.040 in., pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
red PTFE/white silicone (with slit)
opis
septum type: PTFE/silicone with slit
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
10 mm
śr. × grubość
10 mm × 0.040 in.
kompatybilność
for use with 2 mL vial - large opening
for use with hole cap, 10/425 thread
Opis ogólny
  • Przegrody na fiolki z PTFE/silikonu są dostępne ze szczeliną, która zapewnia bezpieczne uszczelnienie, a także umożliwia łatwą penetrację igły autosamplera.
  • Do użytku z większością rozpuszczalników organicznych. Nawet jeśli PTFE jest przebite, septa nadal będzie kompatybilna z silikonem.
Inne uwagi
27279 --> material nos. 27279 (100pk) & 27280-U (1000pk).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)